Fontos dokumentumok
469858
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
TDMAT, Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV)
Teszt
99.999% trace metals basis
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: titanium
bp
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)[Ti](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Ti/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.