Merck
335657
Sigma-Aldrich
Magnesium methoxide solution
6-10 wt. % in methanol
Szinonimák:
Magnesium dimethanolate, Magnesium dimethoxide, Magnesium methanolate
About This Item
Lineáris képlet:
Mg(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
Mg, 5.5-10.5% EDTA titration
reakcióalkalmasság
core: magnesium
koncentráció
6-10 wt. % in methanol
törésmutató
n20/D 1.3381
sűrűség
0.816 g/mL at 25 °C
SMILES string
CO[Mg]OC
InChI
1S/2CH3O.Mg/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRGZYKWWYNQGEC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Employed in a sol-gel preparation of nanocrystalline MgO with 1.8-35 nm particle sizes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
46.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7.77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chadwick, A.V. et al.
Chemistry of Materials, 10, 864-864 (1998)
Isabel Franco Castillo et al.
Journal of materials chemistry. B, 7(41), 6412-6419 (2019-10-24)
Microorganisms such as bacteria, fungi, algae and moulds are highly proficient at colonizing artistic and architectural heritage. The irreparable damage they cause to unique artefacts results in immeasurable cultural and societal losses to our shared cultural heritage, which represent an