Merck
339121
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) ethoxide
97%
Szinonimák:
Tetraethoxyzirconium, Zirconium ethoxide (Zr(OEt)4 ), Zirconium tetraethoxide
About This Item
Lineáris képlet:
Zr(OC2H5)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: zirconium
reagent type: catalyst
bp
235 °C/5 mmHg (lit.)
SMILES string
CCO[Zr](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Zr/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASBGGHMVAMBCOR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Convenient precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium-containing monomers, which have potential for the generation of hybrid zirconium-containing polymers.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
William J. Evans et al.
Inorganic chemistry, 38(6), 1160-1164 (2001-10-24)
The attachment of pendent olefin groups to oxygen-ligated zirconium complexes using olefin-substituted phenols and alcohols and readily accessible zirconium reagents is described. Syntheses of three crystallographically characterizable complexes isolable in 55-90% yield are reported. Eugenol, HOC(6)H(3)(OMe-2)(CH(2)CH=CH(2)-4) (HOAr) reacts with [Zr(O(i)Pr)(4)(HO(i)Pr)](2)