Merck
376949
Sigma-Aldrich
Phosphorus(V) oxybromide
>95%
Szinonimák:
Phosphorus oxide bromide, Phosphoryl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
POBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
>95%
form
solid
bp
192 °C (lit.)
mp
56 °C (lit.)
sűrűség
2.82 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine oxide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrP(Br)(Br)=O
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Reaction of phosphorus pentabromide with phosphorus pentoxide at elevated temperatures affords phosphorus(V) oxybromide. Its Raman spectrum has been studied and the molecule has been reported to exhibit point group symmetry C3v. Phosphorus(V) oxybromide (Phosphorus oxide bromide) participates in the preparation of 1:1 addition ionic compound having melting point at 154·0°C, via reaction with gallium tribromide. This ionic compound contains non-metal cation POBr2+.
Alkalmazás
Phosphorus(V) oxybromide may be used as brominating reagent in the synthesis of 2,4,6-tribromopyrimidine. It may be used in the preparation of bromoheterocyclic compounds.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
90. The heats of hydrolysis of some halides and oxyhalides of phosphorus.
Charnley T and Skinner HA.
Journal of the Chemical Society, 450-452 (1953)
Phosphorus oxybromide as a brominating agent; bromopyrimidines.
D R V GOLDING et al.
The Journal of organic chemistry, 12(2), 293-293 (1947-03-01)
The possible existence of the cation POBr2+ and some properties of phosphorus oxybromide, gallium tribromide, and their ionic 1: 1 addition compound.
Greenwood NN and Worrall IJ.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(1), 34-41 (1958)
A facile halogenation of some hydroxyheterocycles using triphenylphosphine and N-halosuccinimide.
Sugimoto O, et al.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7477-7478 (1999)
The Raman spectrum and the molecular structure of phosphorus oxybromide.
Gerding H and van Driel M.
Rec. Trav. Chim., 61(6), 419-424 (1942)