Fontos dokumentumok
184225
Hydrogen fluoride pyridine
pyridine ~30 %, hydrogen fluoride ~70 %
Szinonimák:
HF-Pyridine, Olah′s reagent, PPHF, Poly(pyridine fluoride), Pyridine hydrofluoride, Pyridinium poly(hydrogen fluoride), Pyridinium polybifluoride
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
összetétel
hydrogen fluoride, ~70%
pyridine, ~30%
sűrűség
1.1 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
F[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used together with hypervalent iodine(III) reagents for ipso-fluorination of para-substituted phenols providing cyclohexadienones. Employed with Selectfluor™ (Catalog No. 439479) for geminal fluorination of 2,2-diaryl-1,3-dithiolanes.
- Epimers of shikimic acid with the features of fucosylated glycans via zinc-mediated reductive ring opening followed by a Barbier reaction
- Vaccinia H1-related (VHR) phosphatase inhibitor with a nonacidic phosphate-mimicking core structure
- Candidates for nucleic acid drugs
- ω-substituted gem-difluoroalkanes by oxidative desulfurization-difluorination
Reagent for:
- Halofluorination reactions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?