Merck
262099
Sigma-Aldrich
Phosphorus(V) oxychloride
99.999%
Szinonimák:
Phosphorus(V) oxide chloride, Phosphoryl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
POCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
5.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.999%
form
liquid
pH
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
sűrűség
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine oxide
SMILES string
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phosphorus(V) oxychloride can be used as:
  • A dehydrating agent in organic synthesis.
  • A reagent in the cyclization of substituted aryl amides by Bischler−Napieralski cyclization reaction.
  • A precursor for phosphorus diffusion in the p-type silicon solar cells processing.
It can also be used in the Vilsmeier-Haack reaction to synthesize aromatic aldehydes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Isocyanide 2.0
Patil P, et al.
Green Chemistry, 22(20), 6902-6911 (2020)
Optimization of phosphorus emitter formation from POCl 3 diffusion for p-type silicon solar cells processing
Ghembaza H, et al.
Silicon, 10(2), 377-386 (2018)
Rapid one-pot radiosynthesis of [carbonyl-. sup. 11C] formamides from primary amines and [. sup. 11C] CO. sub. 2.
Luzi Federico, et al.
EJNMMI radiopharmacy and chemistry, 5(1), 377-386 (2020)
Asymmetric transfer hydrogenation of imines catalyzed by a Noyori-type Ru (II) complex-a parametric study
Pechavcek J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 24(4), 233-239 (2013)
Kathleen M George et al.
The Journal of biological chemistry, 278(46), 45512-45518 (2003-08-23)
Two types of polyclonal antibodies were generated from (a) a decapeptide sequence that includes the active site serine of acetylcholinesterase (anti-AChE10S) and (b) the identical decapeptide sequence phosphorylated at the active site serine of acetylcholinesterase (anti-AChE10SP). The anti-AChE10S antiserum was