Merck
288462
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Phosphorus(III) bromide
About This Item
Lineáris képlet:
PBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.99% trace metals basis
gőznyomás
0.27 psi ( 54 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
sűrűség
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phosphorus tribromide (PBr3) is a phosphorus halide that can be used as a reactive phosphorylating agent for the formation of multifunctional thiophenes.
Alkalmazás
PBr3 can be used as an acceptor molecule in the formation of donor-acceptor complexes. It can also be used in the phosphorylation of arylphospholes which can further be utilized in the synthesis of phosphonic amides.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Site-selective phosphorylation of arylphospholes through reaction with phosphorus tribromide
Keglevich G, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 643(11), 32-38 (2002)
Phosphorylation of 2-(3-methyl-1, 3-diazabuten-1-yl)-3-ethoxycarbonylthiophenes with phosphorus (III) halides
Pinchuk AM, et al.
Heteroatom Chem., 12(7), 641-651 (2001)
Donor-acceptor complexes between organoamines and phosphorus tribromide
Muller G, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 56(11), 1163-1171 (2001)
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'