Merck
256536
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
99%
Szinonimák:
Phosphorus(III) bromide
About This Item
Lineáris képlet:
PBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőznyomás
0.27 psi ( 54 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
sűrűség
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phosphorus tribromide (PBr3) is commonly used in Hell-Volhard-Zelinsky halogenation for the α-bromination of carboxylic acids to form the corresponding acyl bromide. It is also useful for the conversion of primary and secondary alcohols to alkyl bromides.
Alkalmazás
Phosphorus tribromide may be used as a reagent:
  • In a novel protocol for synthesizing 7-ethoxy-1-(p-ethylphenoxy)-3,7-dimethyl-2-octene, a synthetic juvenile hormone mimic of trans,trans,cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2,6-dienoate.
  • To synthesize 1,2,3-diazaphosphinane, 1,2,3-thiazaphosphinine and 1,2-azaphosphole bearing a chromone ring.
  • To synthesize 1-Bromoundec-1-ene from 10-undecen-1-ol.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organic Chemistry (2008)
Polymerized micelle-protected platinum clusters. Preparation and application to catalyst for visible light-induced hydrogen generation.
Toshima N, et al.
J. Macromol. Sci. Chem., 25(5-7), 669-686 (1988)
Organic Chemistry (1988)
Organic Chemistry, 905-905 null
Reaction of 2-cyano-3-(4-oxo-4H-chromen-3-yl) prop-2-enamide with some phosphorus reagents: synthesis of some novel diethyl phosphonates, 1, 2, 3-diazaphosphinanes, 1, 2, 3-thiazaphosphinine and 1, 2-azaphospholes bearing a chromone ring.
Ali TE & Hassan MM
Research on Chemical Intermediates, 44(1), 173-189 (2018)