Merck
113034
Sigma-Aldrich
Oxalyl bromide
97%
Szinonimák:
Ethanedioyl dibromide, NSC 96957
About This Item
Lineáris képlet:
BrCOCOBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.83
Beilstein:
1744437
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
16-17 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl bromide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in synthetic applications of carbon-substituted iminium salts
Reactant for:
  • Synthesis of mutasynthons added to cultures of A. pretiosum for mutasynthetic generation of ansamitocin derivatives
  • Oxalic acid formation from hydroxyl radical substitutions
  • Cyclization to produce CRF1 receptor antagonists
  • Preparation, optical and electrochemical studies of thiophene end capped olig(2,3-alkylthieno[3,4-b]pyrazine)
  • Asymmetrical synthesis of glycosyl chlorides and bromides
Converts cyclopentane-1,3-dione to 3-bromocyclopenten-2-one.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marco Luparia et al.
Organic letters, 8(10), 2147-2150 (2006-05-05)
[reaction: see text] We describe a new approach to 2,3-disubstituted cyclopentenols and cyclopentenones through two consecutive regioselective additions of equal or different electrophiles to a cyclopentene bisanionic synthon. Indeed, on exposure to BuLi, 3-bromo-2-iodocyclopent-2-enol O-TBS ether undergoes iodine-lithium permutation with