Fontos dokumentumok
8.21026
Sigma-Aldrich
Phosphoryl bromide
for synthesis
Szinonimák:
Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Br3OP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352307
EC index szám:
232-177-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
crystals
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
55 °C
sűrűség
2.82 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3