Merck
92337
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
purum, ≥97.0% (AT)
Szinonimák:
TMBS, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.09
Beilstein:
1731135
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (AT)
form
liquid
tartalmaz
silver wool as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
79 °C (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bromotrimethylsilane is used with Cl3 to catalyze the direct allylation of a variety of alcohols with allyltrimethylsilane.
Alkalmazás
Bromotrimethylsilane may be used as a derivatizing reagent for the determination of alkyl lysophospholipids in cell culture media using gas chromatography technique.
Egyéb megjegyzések
Powerful silylating agent ; Cleavage of ethers ; Smooth cleavage of phosphonic and phosphoric alkyl esters
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C. Flann et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 6097-6097 (1987)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
J.L. Meek et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2317-2317 (1988)
Gas chromatographic determination of alkyl lysophospholipids after solid-phase extraction from cell culture media
Coene J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 612(1), 21-26 (1993)
S. Hanessian et al.
Tetrahedron Letters, 25, 2515-2515 (1984)
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs