Merck
194409
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
97%
Szinonimák:
TMBS, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.09
Beilstein:
1731135
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used with InCl3 to catalyze the direct allylation of a variety of alcohols with allyltrimethylsilane.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F
Lobbanási pont (C)
32 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aldrichimica Acta, 14, 31-31 (1981)
Takahiro Saito et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8516-8522 (2006-10-27)
The combination of InCl3 and Me3SiBr provided an enhanced Lewis acid system that can be used to promote a wide range of direct coupling reactions between alcohols and silyl nucleophiles in non-halogenated solvents, such as hexane or MeCN. The enhanced
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 263-263 (1991)
J L Hughes et al.
Peptide research, 8(5), 298-300 (1995-09-01)
The cleavage of a peptide resin attached to a phenylacetomidomethyl (PAM) resin was investigated using bromotrimethylsilane (TMSBr) with thioanisole in trifluoroacetic acid (TFA), and by chlorotrimethylsilane (TMSCl) in the same reagents with lithium bromide. Both TMSBr and TMSCl cleaved the
A Otaka
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 120(1), 54-67 (2000-02-03)
This review summarizes the development of deprotecting methodologies for peptides and their practical application to the synthesis of disulfide bond- or phosphoamino acid-containing peptides. Acidic deprotecting systems utilizing Brønsted acid (HF, trifluoromethanesulfonic acid (TFMSA) and HBr etc.) have been used