Merck
226734
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentabromide
95%
Szinonimák:
Pentabromophosphorane
About This Item
Lineáris képlet:
PBr5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.49
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
SMILES string
BrP(Br)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br5P/c1-6(2,3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phosphorus pentabromide (PBr5) is a bromination agent generally used to convert alcohols to bromides and in the dibromination of ketones. PBr5 can also be used as the phosphorus source in the preparation of indium phosphide (InP) nanowires.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, characterization and photoconductivity of highly crystalline InP nanowires prepared from solid hydrogen phosphide.
Lim T H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(27), 4852-4856 (2009)
Phosphorus(V) Bromide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2008)
Highly luminescent hydrogels synthesized by covalent grafting of lanthanide complexes onto PNIPAM via one-pot free radical polymerization.
Li Q F, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(15), 3195-3201 (2016)
Identification of potential off-target toxicity liabilities of catechol-O-methyltransferase inhibitors by differential competition capture compound mass spectrometry.
von Kleist L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(10), 4664-4675 (2016)