Merck
369756
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-oxazoline
99%
Szinonimák:
2-Phenyl-1,3-oxazoline, 2-Phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 2-Phenyl-4,5-dihydrooxazole, 4,5-Dihydro-2-phenyloxazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.567 (lit.)
bp
75 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
12 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
C1CN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXTHWIZHGLNEPG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
One-pot synthesis of 2-phenyl-2-oxazoline-containing quasi-diblock copoly (2-oxazoline) s under microwave irradiation.
Hoogenboom R, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(3), 416-422 (2007)
Microwave Accelerated Polymerization of 2-Phenyl-2-oxazoline.
Sinnwell S and Ritter H.
Macromolecular Rapid Communications, 26(3), 160-163 (2005)
Robert A Gossage et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (23)(23), 3115-3122 (2008-06-04)
The treatment of cold ( approximately 3 degrees C) methanolic solutions of Li(2)PdCl(4) with two equivalents of 2-phenyl-2-oxazoline (Phox) results in the isolation of [PdCl(2)(Phox)(2)] (3). This complex undergoes remarkably slow isomerisation (CHCl(3)-d) at room temperature to a corresponding thermodynamic
Ignacio Del Río et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 1), m103-m104 (2008-01-01)
The title material, [Zn(C(5)H(7)O(2))(2)(C(9)H(9)NO)], was synthesized by the treatment of bis-(acetyl-acetonato)zinc(II) monohydrate with 2-phenyl-2-oxazoline. The Zn atom is coordinated by two chelating acetyl-acetonate groups and one oxazoline ligand in the apical position of a slightly distorted square-pyramidal metal-ligand geometry.
Andrew M Kelly et al.
Macromolecular rapid communications, 32(22), 1815-1819 (2011-09-21)
A 32-membered library of poly(2-oxazoline)-based hydrogels of the composition pEtOx(m) -pPhOx(n) -pPBO(q) (m/n = 150/0, 100/50, 50/100, and 0/150; q = 1.5-30) was prepared from 2-ethyl- (EtOx), 2-phenyl-2-oxazoline (PhOx), and phenylene-1,3-bis-(2-oxazoline) (PBO). The polymerizations were performed from ground monomer mixtures