Fontos dokumentumok
799637
2-n-Butyl-2-oxazoline
Szinonimák:
2-Butyl-2-oxazoline, 2-Butyl-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-7-8-5-6-9-7/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VERUITIRUQLVOC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- A monomer in the synthesis of poly(2-oxazoline)s, which are promising candidates for drug delivery systems, tissue engineering scaffolds, and other biomedical uses. Their ability to form hydrophilic or amphiphilic structures enhances drug encapsulation and release profiles.
- A monomer in the synthesis of core cross-linked star (CCS) polymers, where it serves as a hydrophobic component. These CCS polymers exhibit improved drug loading capacities and release behaviors, making them suitable for targeted therapy applications.
- A key monomer in the synthesis in the design and synthesis of eco-friendly colorimetric nanofibers. These nanofibrous sensors are used for colorimetric pH detection.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
73.4 °F
Lobbanási pont (C)
23 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.