Merck
416428
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Szinonimák:
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H18N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.36
Beilstein:
4202633
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
viscous liquid
optikai aktivitás
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
törésmutató
n20/D 1.586 (lit.)
bp
131-134 °C/0.01 mmHg (lit.)
sűrűség
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
C1OC(CC2=N[C@H](CO2)c3ccccc3)=N[C@H]1c4ccccc4
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-3-7-14(8-4-1)16-12-22-18(20-16)11-19-21-17(13-23-19)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUFHJPXOLHSJTC-IAGOWNOFSA-N
Alkalmazás
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Cikkek
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.