Merck
795283
Sigma-Aldrich
Poly(2-methyl-2-oxazoline), hydroxy terminated
average Mn 5,000, PDI <1.3
Szinonimák:
POx 5kDa, PMOx
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(C4H7NO)nOH
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
Tg: 75-78°C
Minőségi szint
Forma
lumps
molekulatömeg
average Mn 5,000
PDI
<1.3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CCO)(C)C(=O)C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(8)6(2)3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBSKGKGKPGOOTB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Poly(2-methyl-2-oxazoline) is a hydrophilic polymer that is commonly used in biomedical applications. This is a biocompatible polymer with one chain-end functionalized with an OH group. They are commonly used as an amorphous alternative to PEG′s.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Poly(2-oxazoline)'s POx in Biomedical Applications.
Luxenhofer, R, and Jordan, R.
Material Matters, 8 (3), 70-72 null
Cikkek
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.