Merck
P42800
Sigma-Aldrich
2-Picolinic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
α-Picolinic acid, Pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.11
Beilstein:
109595
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
139-142 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 125, 833-833 (1994)
Orient. J. Chem., 9, 43-43 (1993)
Transition Met. Chem. (London), 19, 521-521 (1994)
Orient. J. Chem., 9, 60-60 (1993)
G Melillo et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 150(9), 4031-4040 (1993-05-01)
In this study we investigated the effects of picolinic acid, a catabolite of L-tryptophan, on the production of L-arginine-derived reactive nitrogen intermediates in the murine macrophage cell line ANA-1. ANA-1 macrophages did not produce nitrite (NO2-) constitutively, but accumulated detectable