Fontos dokumentumok
560626
2-Isopropenyl-2-oxazoline
98%
Szinonimák:
2-Isopropenyl-2-oxazoline
Teszt
98%
tartalmaz
1000 ppm phenothiazine as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
viszkozitás
0.993 cP(25 °C)
bp
147 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C1=NCCO1
InChI
1S/C6H9NO/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPIQIQPLUVLISR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?