Fontos dokumentumok
137456
2-Ethyl-2-oxazoline
≥99%
Szinonimák:
2-Ethyl-4,5-dihydrooxazole, 2-Ethyloxazoline
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
128.4 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
sűrűség
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1=NCCO1
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?