Fontos dokumentumok
444332
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate
97%, contains ~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
Szinonimák:
2-(N -tert -Butylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert -Butylamino)ethyl methacrylate, N -tert -Butylaminoethyl methacrylate, t-Butylaminoethyl methacrylate
Teszt
97%
form
liquid
tartalmaz
~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8(2)9(12)13-7-6-11-10(3,4)5/h11H,1,6-7H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEWCNXNIQCLWHP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?