Merck
566780
Sigma-Aldrich
2-Acetylanthracene
98%
Szinonimák:
1-(2-Anthracenyl)acetone, 1-(2-Anthracenyl)ethanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
189-192 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQFWGPPCMONVDS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics