Fontos dokumentumok
373974
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
average Mw ~500,000, PDI 3‑4
Szinonimák:
PEOX, POx, PetOx, poly 2-ethyloxazoline, polyethyloxazoline
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~500,000
viszkozitás
60-80 cSt, 10 % in H2O
sűrűség
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Potential substitute for poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Adhesion promoter in coatings. Heat sealing and remoistenable hot-melt adhesive
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.