Merck
799645
Sigma-Aldrich
2-n-Propyl-2-oxazoline
Szinonimák:
2-Propyl-2-oxazoline, 4,5-Dihydro-2-propyloxazole, NSC 122378
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.16
Beilstein:
1071572
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCC1=NCCO1
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-3-6-7-4-5-8-6/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXCJLVVUIVSLOQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
73.4 °F
Lobbanási pont (C)
23 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kohei Sano et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 58(9), 1380-1385 (2017-04-15)
Brachytherapy is a type of radiotherapy wherein titanium capsules containing therapeutic radioisotopes are implanted within tumor tissues, enabling high-dose radioirradiation to tumor tissues around the seeds. Although marked therapeutic effects have been demonstrated, brachytherapy needs a complicated implantation technique under
Cikkek
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.