Fontos dokumentumok
137448
2-Methyl-2-oxazoline
98%
Szinonimák:
2-Methyloxazoline
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
109.5-110.5 °C (lit.)
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=NCCO1
InChI
1S/C4H7NO/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?