Merck
405965
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
99%
Szinonimák:
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H26N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.38
Beilstein:
4190673
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D −118°, c = 0.5 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC(C)(C)[C@H]1COC(CC2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-14(2,3)10-8-18-12(16-10)7-13-17-11(9-19-13)15(4,5)6/h10-11H,7-9H2,1-6H3/t10-,11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCCCBUXURHZPQL-GHMZBOCLSA-N
Alkalmazás
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline] (BOX ligand) can be used as a C2 symmetric ligand for enantioselective asymmetric catalysis. It easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Selective oxidation of alkenes and alkynes catalyzed by copper complexes
Alvarez LX, et al.
Applied Catalysis A: General, 325(2), 303-308 (2007)
Heterogeneous bisoxazoline/copper complex: A green catalyst for the enantioselective reaction of nitromethane with substituted benzaldehydes
Maggi R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(28), 5551-5554 (2011)
C 2-Symmetric bis (oxazolinato) lanthanide catalysts for enantioselective intramolecular hydroamination/cyclization
Hong S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(48), 14768-14783 (2003)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Cikkek
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.