Merck
316431
Sigma-Aldrich
4-Isopropyl-3-methylphenol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
crystals
mp
111-114 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)10-5-4-9(11)6-8(10)3/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJALWSVNUBBQRA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nobuya Magori et al.
European journal of pharmacology, 819, 254-260 (2017-12-12)
Hinokitiol (β-thujaplicin) is a natural tropolone derivative contained in Chamaecyparis taiwanensis that has various actions including anti-inflammatory activities. Various plant-derived compounds inhibit compound action potentials (CAPs) in a manner dependent on the chemical structure of the compounds; however, the effects
Yuhe Liao et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6484), 1385-1390 (2020-02-15)
The profitability and sustainability of future biorefineries are dependent on efficient feedstock use. Therefore, it is essential to valorize lignin when using wood. We have developed an integrated biorefinery that converts 78 weight % (wt %) of birch into xylochemicals.
Stuart J Lansdell et al.
Molecular pharmacology, 87(1), 87-95 (2014-10-24)
In common with other members of the Cys-loop family of pentameric ligand-gated ion channels, 5-hydroxytryptamine type 3 receptors (5-HT3Rs) are activated by the binding of a neurotransmitter to an extracellular orthosteric site, located at the interface of two adjacent receptor