72438
N,N-Dimethylformamide
analytical standard
Szinonimák:
DMF, NSC 5356
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
15.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.2% water
water
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
n20/D 1.430
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.