C1909
Citric acid monohydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
szennyeződések
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
≤0.005% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.02%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
oldhatóság
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water)
H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water)
H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Citric acid monohydrate is an organic weak acid used as a natural preservative in food and beverage products.
Alkalmazás
It may be used:
- As release-modifying agent to improve the release of diltiazem hydrochloride from melt extruded Eudragit RS PO tablets.
- To prepare citrate buffer for use in the preparation of platelets for intravital microscopy.
- To prepare Tris-citrate buffer employed for the electrophoresis of bacterial enzymes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
345.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
173.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.