Fontos dokumentumok
H18607
2′-Hydroxyacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
2-Acetylphenol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~0.2 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
bp
213 °C/717 mmHg (lit.)
mp
3-6 °C (lit.)
sűrűség
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)