Fontos dokumentumok
175404
4-Isopropylphenol
98%
Szinonimák:
p-Cumenol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
212-213 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?