Fontos dokumentumok
B97208
2-tert-Butyl-4-methylphenol
99%
Szinonimák:
2-tert-Butyl-p-cresol
Teszt
99%
form
crystals
bp
244 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?