Merck
311189
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Szinonimák:
Copper Trifluoroacetate Hydrate, Copper-2,2,2-trifluoroacetic acid hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Cu(CO2CF3)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.58 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder or chunks
Minőségi szint
összetétel
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (dried basis)
reakcióalkalmasság
core: copper
SMILES string
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)