Merck
274100
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3-Cyclooctadiene
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.493 (lit.)
bp
55 °C/34 mmHg (lit.)
mp
−53-−51 °C (lit.)
sűrűség
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Általános leírás
The photosensitized cyclization of cis,cis-1,3-cyclooctadiene to bicyclo[4.2.0]oct-7-ene was studied. It proceeded by first isomerization of the diene to its cis, trans isomer followed by cyclization.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photosensitized isomerization of 1, 3-cyclooctadienes and conversion to bicyclo [4.2. 0] oct-7-ene.
Journal of the American Chemical Society, 89(1), 112-114 (1967)