Merck
P20009
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid
95%
Szinonimák:
Benzeneboronic acid, Dihydroxyphenylborane, NSC 66487, Phenyl-boric acid, Phenylboric acid, Phenyldihydroxyborane
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.93
Beilstein:
970972
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
crystals
mp
216-219 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent used for
  • Rhodium-catalyzed intramolecular amination
  • Pd-catalyzed direct arylation
  • Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions catalyzed by palladium nanoparticles
  • Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction
  • Highly effective Palladium-catalyzed arylation Suzuki-Miyaura cross-coupling in water
Reagent used in Preparation of
  • Ni(II) pincer complex and Pd(II) pyridoxal hydrazone metallacycles as catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • N-type polymers for all-polymer solar cells
  • Novel series of potent and selective mTOR kinase inhibitors
  • Inhibitors of lactate dehydrogenase against cancer cell proliferation
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of phenylboronic anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the American Chemical Society, 116, 7449-7449 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 3277-3277 (1994)
Tetrahedron Letters, 47, 9239-9239 (2006)
Tetrahedron Letters, 47, 9267-9267 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5524-5524 (1994)