Fontos dokumentumok
514365
Copper(II) acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
2,4-Pentanedione copper(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)copper(II), Cu(acac)2, Cupric acetylacetonate
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
core: copper
mp
284-288 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Cu]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- A precursor for atomic layer deposition of copper oxide for all-oxide photovoltaics.
- A catalyst for the aziridination of styrene.
- A catalyst for Huisgen-Click reaction to synthesize 1,2,3-triazoles.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.