Merck
101826
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetylacetonate
97%
Szinonimák:
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione copper(II) derivative
About This Item
Lineáris képlet:
Cu(C5H4F3O2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
369.70
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: copper
mp
198-199 °C (lit.)
SMILES string
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)