Merck
442100
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) octanoate, dimer
Szinonimák:
Dirhodium tetraoctanoate, Rhodium(II) octanoate dimer, Tetrakis(octanoato)dirhodium
About This Item
Lineáris képlet:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
778.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
crystalline powder
powder
összetétel
Rh, 25.0-28.0% gravimetric
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES string
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)