Fontos dokumentumok
296945
Sodium cyanoborohydride solution
5.0 M in 1 M NaOH
Szinonimák:
Sodium borocyanohydride, Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydroborate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
5.0 M in 1 M NaOH
sűrűség
1.083 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].[H][B-]([H])([H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Direct conversion of heterocyclic aldehydes to esters (oxidizing behavior)
- Reductive amination reactions
- Intramolecular reductive cyclization reactions
- Reductions reactions
- Preparation of dicyanoborate-based ionic liquids as hypergolic fluids for bipropellants
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?