Fontos dokumentumok
B4429
BIS-TRIS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
Szinonimák:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Javasolt termékek
grade
BioPerformance Certified
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
crystalline powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
hasznos pH-tartomány
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
oldhatóság
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A new test for the laboratory diagnosis of spherocytosis: This study introduces a novel diagnostic assay utilizing BIS-TRIS buffer, aimed at improving the detection and characterization of spherocytosis in clinical settings. The buffer′s stability and optimal pH make it suitable for routine use in clinical laboratories, contributing to accurate and reproducible diagnostic results (Vettore et al., 1984).
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.