48912-U
ProClin™ 300
pkg of 50 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3 %
Szinonimák:
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
eltarthatósági idő
3 yr
tartalmaz
Alkyl Carboxylate
összetétel
CMIT/MIT, 3%
kiszerelés
pkg of 50 mL
parameter
<45 °C operating temperature
szín
colorless to light yellow
matrix
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
pH
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp
-40 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.03 g/cm3
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Related Content
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.