Merck
918830
SAFC
Sodium cyanoborohydride
Szinonimák:
Sodium cyanotrihydridoborate
About This Item
Lineáris képlet:
NaBH3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.84
Beilstein:
4152656
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352306
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
SMILES string
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)