Fontos dokumentumok
190020
Sodium cyanoborodeuteride
97 atom % D, ≥96% (CP)
Szinonimák:
Deuterated sodium borocyanohydride, Deuterated sodium cyanoborohydride
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥96% (CP)
form
powder
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVDUGUOQTVTBJH-MUTAZJQDSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?