Fontos dokumentumok
296813
Sodium cyanoborohydride solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Sodium borocyanohydride, Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydroborate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in THF
oldhatóság
THF: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
hydrocarbons: insoluble(lit.)
water: soluble(lit.)
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].[H][B-]([H])([H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Direct conversion of heterocyclic aldehydes to esters (oxidizing behavior)
- Reductive amination reactions
- Intramolecular reductive cyclization reactions
- Reductions reactions
- Preparation of dicyanoborate-based ionic liquids as hypergolic fluids for bipropellants
- As reducing agent for the in vitro radiolabeling of proteins by reductive alkylation.
- Reduction of aldehydes and ketones.
- Selective deoxygenation of aldehydes and ketones.
- Preparation of colloidal gold particles of varying sizes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F
Lobbanási pont (C)
-20 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?