Fontos dokumentumok
316393
Sodium triacetoxyborohydride
97%
Szinonimák:
STAB
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
116-120 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the reductive amination of ketones and aldehydes.
- To prepare N-benzyl-γ-valerolactam by reacting with methyl 4-oxopentanoate and benzylamine via reductive amination/lactamization.
- To reduce imines and enamines to corresponding amines.
- To reduce quinolines and isoquinolines to corresponding tetrahydro derivatives.
- In the hydroboration of alkenes.
- To synthesize nitroxide biradicals for creating high relaxivity terminal groups linkage to dendrimers.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sodium triacetoxyborohydride