Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
koncentráció
5.0 M
pH
14
sűrűség
1.327 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- As a base in the reduction of oximes, imines, and hydrazones using Raney nickel.
- In the preparation of trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid standard solution applicable in the synthesis of the ferric chelate complex.
- In the synthesis of radiolabeled quinolinyl analogs for α-synuclein binding assay studies.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.