Fontos dokumentumok
8.18053
Sigma-Aldrich
Sodium cyanoborohydride
for synthesis
Szinonimák:
Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydridoborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3BNNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352306
EC index szám:
247-317-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
241-243 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 70 °C
sűrűség
1.12 g/cm3 at 28 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CN.B.Na.3H/c1-2;;;;;/q-1;+3;+1;3*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVGYREMSCQFSBM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Protocols for Efficient Chemical Synthesis of N2‐Modified Guanosine Phosphate Derivatives: This research describes methods using sodium cyanoborohydride in the chemical synthesis of guanosine phosphate derivatives, essential for mRNA labeling in drug discovery applications (A Senthilvelan et al., 2023).
  • Synergistic Effect of Sodium Cyanoborohydride in Pb‐Sn Perovskite Solar Cells: Discusses the use of sodium cyanoborohydride as a multifunctional reducing agent at interfaces in perovskite solar cells, pertinent to material science, particularly in energy-related applications (J Song et al., 2023).
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F
Lobbanási pont (C)
70 °C