Fontos dokumentumok
U0631
Urea
BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
98.5-101.5%
form
powder, crystals or pellets
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
pH
7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.06 at 260 nm at 5 M
≤0.06 at 280 nm at 5 M
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
WGK
WGK 1