Fontos dokumentumok
220000
Iminodiacetic acid
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
2,2′-Azanediyldiacetic acid, Diglycine, IMDA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Iminodiacetic acid, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
243 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the preparation of iminodiacetic acid (IDA)-type adsorbent for protein purification.
- As a catalyst along with iron (FeCl3) complexes for methyl methacrylate (MMA) polymerization.
- In the preparation of chelating resins with glycidyl methacrylate for the selective removal and recovery of metal ions from industrial waste water.
- As a reagent for the preparation of pinene-derived iminodiacetic acid (PIDA), which is in turn used as a ligand for the synthesis of diastereoselective oxiranyl C(sp3) boronates from the corresponding olefins.
- In the surface functionalization of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) which is further utilized as a sorbent for the separation of heavy metal ions.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?