Fontos dokumentumok
452904
Sodium borohydride solution
~12 wt. % in 14 M NaOH
Szinonimák:
Sodium hydroborate, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
~12 wt. % in 14 M NaOH
sűrűség
1.375 g/mL at 25 °C
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?